Learn More
4-Aminofenazona, extrapura, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10745131 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10745131 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10745131 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/3040/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Specifications
CAS 83-07-8
Punto de fusión 105.5°C
Color Amarillo
pH 7.1
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C11H13N3O
Número MDL 3145
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.25g/mol
Forma física Sólido en polvo
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Aminoantipyrine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.