Learn More
4-aminofenazona-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminophenazone-d3 |
| CAS | 1329792-51-9 |
| Fórmula molecular | C11H10D3N3O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Amino-1,2-dihydro-1,5-(dimethyl-d3)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 4-Aminoantipyrine-d3, (2,3-Dihydro-1,5-(dimethyl-d3)-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1N(C(=O)C(=C1C)N)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 4-amino-5-metil-2-fenil-1-(trideuteriometil)pirazol-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 206.26 |