Learn More
4-Aminofenazona, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10568220 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10568220 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10568220 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/3042/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 83-07-8
Punto de fusión 105.5°C
Color Amarillo
pH 7.1
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C11H13N3O
Número MDL 3145
Cantidad 25 g
Clave InChI RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1N(C(=O)C(N)=C1C)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 4-amino-1,5-dimethyl-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-3-one
Peso molecular (g/mol) 203.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.25g/mol
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminoantipyrine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.