Learn More
Clorhidrato de 4-[(aminooxi)metil]-1,2-diclorobenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[(Aminooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzenehydrochloride |
| CAS | 15256-10-7 |
| Fórmula molecular | C7H7Cl2NO . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | O-(3,4-Dichlorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride, 3,4-Dichlorobenzyloxyamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7Cl2NO.ClH/c8-6-2-1-5(4-11-10)3-7(6)9;/h1-3H,4,10H2;1H |
| SMILES | ClC1=C(Cl)C(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | O-[(3,4-diclorofenil)metil]hidroxilamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 228.5 |