Learn More
Diclorhidrato de ácido 4-aminonicotínico, Thermo Scientific™
Código de producto. 10341660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10341660 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
1 options
Código de producto. 10341660 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00123DE
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminonicotinic acid dihydrochloride
CAS 1138011-19-4
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H8Cl2N2O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-aminonicotinic acid dihydrochloride, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid dihydrochloride, c6h6n2o2.2hcl, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid, chloride, chloride, 4-aminopyridine-3-carboxylic acid-hydrogen chloride 1/2
Clave InChI ZCKYJHVCJAUVAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=CC(=C1N)C(=O)O.Cl.Cl
Nombre IUPAC ácido 4-aminopiridina-3-carboxílico; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 211.042
PubChem CID 45594305
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.05
Porcentaje de pureza 97%