Learn More
Ácido 4-aminonicotinico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424410
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424410 5 g 5 g
11414410 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11424410 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50032.06
Solicitar formato a granel o personalizado
4-Aminonicotinic acid has been used in the preparation of 2-methyl-pyrido-oxazine. It is also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-aminonicotínico se ha utilizado en la preparación de 2-metil-pirido-oxazina. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en ácido acuoso y en base.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7418-65-7
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.126
Número MDL MFCD00234183
Clave InChI IASBMUIXBJNMDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminonicotinic acid, 4-amino-3-pyridinecarboxylic acid, 4-amino-nicotinic acid, 4-amino-3-carboxypyridine, 4-aminonicotinicacid, 4-amino nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-amino, 4-amino-3-pyridine carboxylic acid, zlchem 370, pubchem1214
PubChem CID 319979
ChEBI CHEBI:68577
Nombre IUPAC ácido 4-aminopiridina-3-carboxílico
SMILES C1=CN=CC(=C1N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminonicotinic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in aqueous acid and base.
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 98%