Learn More
Ácido 4-aminonaftaleno-1-sulfónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11474867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474867 100 g 100 g
11464867 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21829.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 4-amino-1-naftalenosulfónico tiene potentes aplicaciones terapéuticas. Su sal sódica se ha utilizado como hemostático no tóxico. También es un metabolito de los colorantes azoicos.
Solubilidad
Escasamente soluble en diclorometano. Soluble en bases acuosas.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84-86-6
Fórmula molecular C10H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 223.25
Número MDL MFCD00004027
Clave InChI NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthionic acid, 4-amino-1-naphthalenesulfonic acid, piria's acid, 1-naphthylamine-4-sulfonic acid, naphthionsaeure, 1,4-naphthionic acid, sulfonaphtin, 1-amino-4-sulfonaphthalene, usaf m-5, 1-aminonaphthalene-4-sulfonic acid
PubChem CID 6790
ChEBI CHEBI:38219
Nombre IUPAC Ácido 4-aminonaftaleno-1-sulfónico
SMILES NC1=C2C=CC=CC2=C(C=C1)S(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 100 g
Número UN UN2585
Beilstein 1971299
Índice Merck 14,6403
Información de solubilidad Sparingly soluble in dichloromethane. Soluble in aqueous base.
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.25
Porcentaje de pureza 98%