Learn More
4-aminomorfolina, TRC
Código de producto. 30325385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325385 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30325385 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA614548100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminomorpholine
CAS 4319-49-7
Fórmula molecular C4H10N2O
Cantidad 100 mg
Sinónimo (Morpholin-4-yl)amine, 4-Aminomorpholine, 4-Morpholineamine, N-Aminomorpholine, NSC 6825
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10N2O/c5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H2
SMILES NN1CCOCC1
Nombre IUPAC morfolin-4-amina
Peso molecular (g/mol) 102.14