Learn More
4-Aminomorfolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469327
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11469327 5 g 5 g
11479327 25 g 25 g
11489327 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11469327
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21381.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4319-49-7 | C4H10N2O | 102.137 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4319-49-7
Fórmula molecular C4H10N2O
Peso molecular (g/mol) 102.137
Número MDL MFCD00006174
Clave InChI MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminomorpholine, n-aminomorpholine, 4-morpholinamine, morpholin-4-ylamine, morpholine, 4-amino, 4-morpholinamine 9ci, morpholine-4-ylamine, n-amino morpholine, n-amino-morpholine, 4-amino morpholine
PubChem CID 20315
Nombre IUPAC morfolin-4-amina
SMILES C1COCCN1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminomorpholine
Densidad 1.059
Punto de ebullición 168°C
Temperatura de inflamación 58°C (137°F)
Índice de refracción 1.4785
Cantidad 5 g
Número UN UN2733
Sensibilidad Air sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.14
Porcentaje de pureza 98%