Learn More
4-Aminometiltetrahidropirano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11976201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11976201 25 g 25 g
10184693 250 mg 250 miligramos
10143813 1 g 1 g
10126703 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11976201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 385210250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 130290-79-8 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130290-79-8
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.17
Número MDL MFCD02179435
Clave InChI IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
PubChem CID 2773210
Nombre IUPAC oxan-4-ilmetanamina
SMILES C1COCCC1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminomethyltetrahydropyran
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 75.0°C to 76.0°C (18.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Índice de refracción 1.4640 to 1.4660
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.