Learn More
4-Aminometiltetrahidropirano, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10620045
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10620045 250 mg 250 miligramos
10358692 1 g 1 g
10619315 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10620045 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC29913CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 130290-79-8
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD02179435
Clave InChI IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
PubChem CID 2773210
Nombre IUPAC oxan-4-ilmetanamina
SMILES C1COCCC1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.02g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 97%