Learn More
Ácido 4-aminometilfenilborónico, clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminomethylphenylboronic acid, hydrochloride |
| CAS | 75705-21-4 |
| Fórmula molecular | C7H11BClNO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | [4-(Aminomethyl)benzene]boronic acid hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10BNO2.ClH/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11;/h1-4,10-11H,5,9H2;1H |
| SMILES | Cl.NCc1ccc(cc1)B(O)O |
| Nombre IUPAC | ácido [4-(aminometil)fenil]borónico;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 187.43 |