Learn More
Clorhidrato de ácido 4-aminometil-fenilborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10629102 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10629102 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
1 options
Código de producto. 10629102 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 358842500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminomethylphenylboronic acid hydrochloride
Nombre de nota 96%
CAS 75705-21-4
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H11BClNO2
Número MDL MFCD01632199
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 4-aminomethyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid, hcl, 4-aminomethyl benzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid hcl, 4-aminomethylphenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminomethyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminomethylbenzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid, hydrochloride
Clave InChI HUZNRXFJHYNUMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.NCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Nombre IUPAC ácido [4-(aminometil)fenil]borónico;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 187.43
PubChem CID 2734311
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.43
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Aminomethylphenylboronic acid hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.