Learn More
Ácido 4-aminometilbenzoico, Mikromol™
Código de producto. 30463862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463862 4 x 25 mg -
17962216 100 mg 100 miligramos
17943136 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30463862 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0330.0400254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 4-aminometilbenzoico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminomethylbenzoic Acid
CAS 56-91-7
Nombres de analitos o componentes 4-Aminomethylbenzoic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Tranexamic Acid Imp. D (EP), 4-Aminomethylbenzoic Acid, Benzoic acid, 4-(aminomethyl)-, p-Toluic acid, alpha-amino- (6CI,8CI), 4-(Aminomethyl)benzoic acid, 4-Carboxybenzylamine, Benzylamine-4-carboxylic acid, Gumbix, NSC 41629, PAMBA, Styptopur, p-(Aminomethyl)benzoic acid, p-Carboxybenzylamine, alpha-Amino-p-toluic acid, Tranexamic Acid Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES NCc1ccc(cc1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-(aminometil)benzoico
Peso molecular (g/mol) 151.16
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 151,0633 g/mol