Learn More
Ácido 4-aminometilbenzoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 4-aminometilbenzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminomethylbenzoic Acid |
| CAS | 56-91-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Aminomethylbenzoic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H9 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Tranexamic Acid Imp. D (EP), 4-Aminomethylbenzoic Acid, Benzoic acid, 4-(aminomethyl)-, p-Toluic acid, alpha-amino- (6CI,8CI), 4-(Aminomethyl)benzoic acid, 4-Carboxybenzylamine, Benzylamine-4-carboxylic acid, Gumbix, NSC 41629, PAMBA, Styptopur, p-(Aminomethyl)benzoic acid, p-Carboxybenzylamine, alpha-Amino-p-toluic acid, Tranexamic Acid Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | NCc1ccc(cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 4-(aminometil)benzoico |
| Mostrar más |