Learn More
4-aminometilbencenosulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mafenide |
| CAS | 138-39-6 |
| Fórmula molecular | C7 H10 N2 O2 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, p-Toluenesulfonamide, α-amino- (8CI), 4-(Aminomethyl)benzenesulfonamide, 4-(Aminosulfonyl)benzylamine, 4-Homosulfanilamide, 4-Sulfamoylbenzylamine, Ambamide, Benzamsulfonamide, Emilene, Homonal, Homosul, Homosulfanila |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10N2O2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11) |
| SMILES | NCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-(aminometil)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 186.232 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.046 |