Learn More
Clorhidrato de 4-aminometilbencenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30346608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346608 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30346608 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6307985G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mafenide Hydrochloride
CAS 138-37-4
Fórmula molecular C7 H10 N2 O2 S . Cl H
Cantidad 5 g
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(aminomethyl)-, monohydrochloride (9CI), p-Toluenesulfonamide, α-amino-, hydrochloride (6CI), p-Toluenesulfonamide, α-amino-, monohydrochloride (8CI), 4-(Aminomethyl)benzene sulfonamide monohydrochloride, 4-Aminosulfonylbenzylamine hydrochloride, 4-Homosulfanilamide hydrochloride, Homosulfamine, Homosulfamine hydrochloride, Homosulfanilamide hydrochloride, Mafenide hydrochloride, Marfanil, Sulfamylon hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzenesulfonamide monohydrochloride, p-Aminomethylphenylsulfonamide hydrochloride, α-Amino-p-toluenesulfonamide hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O2S.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H
SMILES Cl.NCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 4-(aminometil)bencenosulfonamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 222.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.023