Learn More
Clorhidrato de 4-(aminometil)pirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15485327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15485327 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 15485327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32582.ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride
CAS 1138011-17-2
Punto de fusión 176°C to 178°C
Fórmula molecular C5H7N3
Número MDL MFCD06796202,MFCD07375466
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-aminomethyl pyrimidine, 4-pyrimidinemethanamine, 1-pyrimidin-4-yl methanamine, 4-aminomethylpyrimidine, pyrimidin-4-ylmethyl amine dihydrochloride, pyrimidin-4-yl methanamine, c-pyrimidin-4-yl-methylamine, 4-pyrimidinemethanamine 9ci, 1-pyrimidin-4-ylmethanamine dihydrochloride
Clave InChI AUHXBTKGPUVFCB-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCC1=NC=NC=C1
Nombre IUPAC pirimidin-4ilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 109.13
PubChem CID 12933348
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.59
Porcentaje de pureza 97%