Learn More
4-(Aminometil)piridina, TRC
Código de producto. 30320406
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320406 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30320406 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61809050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Aminomethyl)pyridine
CAS 3731-53-1
Fórmula molecular C6H8N2
Cantidad 50 g
Sinónimo 4-Pyridinemethanamine, 1-(Pyridin-4-yl)methanamine, 4-Picolinamine, 4-Picolinylamine, 4-Picolylamine, 4-Pyridinemethylamine, 4-Pyridinylmethanamine, 4-Pyridylmethylamine, C-(Pyridin-4-yl)methylamine, N-[(4-Pyridinyl)methyl]amine, NSC 59707, Pyridin-4-ylmethylamine, gamma-(Aminomethyl)pyridine, gamma-Picolylamine, gamma-Pyridylmethylamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h1-4H,5,7H2
SMILES NCc1ccncc1
Nombre IUPAC piridin-4-ilmetanamina
Peso molecular (g/mol) 108.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0687