Learn More
4-(Aminometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10326304 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10326304 100 g 100 g
10275004 25 g 25 g
10235054 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10326304 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382081000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3731-53-1 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3731-53-1
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Clave InChI TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridinemethaneamine, 4-aminomethyl pyridine, 4-pyridinemethanamine, 4-pyridylmethylamine, 4-picolylamine, 4-aminomethylpyridine, 4-picolinylamine, 4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylmethanamine, 4-picolinamine
PubChem CID 77317
Nombre IUPAC piridin-4-ilmetanamina
SMILES C1=CN=CC=C1CN
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-(Aminomethyl)pyridine
Punto de fusión -8.0°C
Densidad 1.0650g/mL
Punto de ebullición 228.0°C to 230.0°C
Temperatura de inflamación 108°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5515
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.065
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Aminomethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Mention de danger
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.