Learn More
4-(Aminometil)piridina, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392476 100 g 100 g
11382476 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392476 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06345.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3731-53-1 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3731-53-1
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.144
Número MDL MFCD00006449
Clave InChI TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-pyridinemethaneamine, 4-aminomethyl pyridine, 4-pyridinemethanamine, 4-pyridylmethylamine, 4-picolylamine, 4-aminomethylpyridine, 4-picolinylamine, 4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylmethanamine, 4-picolinamine
PubChem CID 77317
Nombre IUPAC piridin-4-ilmetanamina
SMILES C1=CN=CC=C1CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Aminomethyl)pyridine
Punto de fusión -8°C
Densidad 1.069
Punto de ebullición 230°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.5515
Cantidad 100 g
Número UN UN2735
Beilstein 108057
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza ≥97%