Learn More
4-(Aminometil)indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15441098 250 mg 250 miligramos
15421098 1 g 1 g
15431098 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15441098 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54963.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3468-18-6 | C9H10N2 | 146.19 g/mol
4-(Aminomethyl)indole is used as a reactant for preparation of dopamine receptor antagonists and for preparation of high-affinity ligands to α2δ subunit of voltage-gated calcium channels. It is used as a synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(aminometil)indol se utiliza como reactivo para la preparación de antagonistas de los receptores de dopamina y para la preparación de ligandos de alta afinidad con la α2δ subunidad de canales de calcio regulados por voltaje. También se usa como intermedio sintético.
Solubilidad
Soluble en etanol, dimetilsulfóxido y dimetilformamida.
Notas
Mantener en un recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3468-18-6
Fórmula molecular C9H10N2
Peso molecular (g/mol) 146.19
Número MDL MFCD04973297
Clave InChI FFBWKPKOXRMLNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminomethylindole, 1h-indol-4-yl methanamine, 1h-indole-4-methanamine, 4-aminomethyl indole, 1h-indol-4-ylmethyl amine, 1-1h-indol-4-yl methanamine, c-1h-indol-4-yl-methylamine, indole-4-methylamine, 4-aminomethyl-indole, 4-aminomethyl-1h-indole
PubChem CID 280302
Nombre IUPAC 1H-indol-4-ilmetanamina
SMILES NCC1=C2C=CNC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Aminomethyl)indole
Punto de fusión 130°C to 135°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Soluble in ethanol,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.19
Porcentaje de pureza 97%