Learn More
Clorhidrato de 4-(aminometil)-ciclohexanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Aminomethyl)-cyclohexanone Hydrochloride |
| CAS | 1205750-10-2 |
| Fórmula molecular | C7H13NO . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Aminomethylcyclohexanone Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO.ClH/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6;/h6H,1-5,8H2;1H |
| SMILES | Cl.NCC1CCC(=O)CC1 |
| Nombre IUPAC | 4-(aminometil)ciclohexan-1-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 163.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.0764 |