Learn More
Ácido 4-(aminometil)ciclohexanocarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 701-54-2 |
| Fórmula molecular | C8H15NO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Cyclohexanecarboxylic acid, 4-(aminomethyl)-, 4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid, 1-(Aminomethyl)cyclohexane-4-carboxylic acid, 4-(Aminomethyl)-1-cyclohexanecarboxylic acid, AMCA, p-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | NCC1CCC(CC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(aminometil)ciclohexano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 157.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.1103 |