Learn More
Clorhidrato de alcohol (4-aminometil)bencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Aminomethyl)benzyl Alcohol Hydrochloride |
| CAS | 34403-46-8 |
| Fórmula molecular | C8H11NO . (HCl) |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-(Aminomethyl)benzenemethano Hydrochloride, p-(Aminomethyl)benzyl Alcohol Hydrochloride, [4-(Aminomethyl)phenyl]methanol Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26O/c1-4-21(3)12-11-20-19-8-6-15-14-16(23)7-9-17(15)18(19)10-13-22(20,21)5-2/h1,6,8,20H,5,7,9-14H2,2-3H3/t20-,21+,22-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@]12CCc3c4CCC(=O)Cc4ccc3[C@@H]1CC[C@@]2(C)C#C |
| Nombre IUPAC | (13S,14R,17S)-13-etil-17-etinil-17-metil-1,2,4,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 173.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.1984 |