Learn More
Clorhidrato de 4-(aminometil)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387349 25 g 25 g
11377349 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387349 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27473.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15996-76-6 | C8H9ClN2 | 168.624 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15996-76-6
Fórmula molecular C8H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 168.624
Número MDL MFCD01861472
Clave InChI QREZLLYPLRPULF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminomethyl benzonitrile hydrochloride, 4-cyanobenzylamine hcl, 4-cyanobenzylamine hydrochloride, 4-aminomethyl benzonitrile hcl, 4-aminomethyl-benzonitrile hydrochloride, benzonitrile, 4-aminomethyl-, monohydrochloride, p-aminomethyl benzonitrile hydrochloride, pubchem2057, acmc-209dkg, 4-aminomethylbenzonitrile hcl
PubChem CID 9942250
Nombre IUPAC 4-(aminometil)benzonitrilo; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C#N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Punto de fusión 279°C to 284°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.62
Porcentaje de pureza 97%