Learn More
Ácido 4-(Aminometil)Benzoico, TRC
Código de producto. 30135323
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135323 10 g 10 g
30136665 100 g 100 g
17903805 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135323 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA61523010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-91-7
Fórmula molecular C8 H9 N O2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Sinónimo 4-Aminomethylbenzoic Acid, Tranexamic Acid Imp. D (EP), Benzoic acid, 4-(aminomethyl)-, p-Toluic acid, α-amino- (6CI,8CI), 4-(Aminomethyl)benzoic acid, 4-Carboxybenzylamine, Benzylamine-4-carboxylic acid, Gumbix, NSC 41629, PAMBA, Styptopur, p-(Aminomethyl)benzoic acid, p-Carboxybenzylamine, α-Amino-p-toluic acid
Nombre IUPAC ácido 4-(aminometil)benzoico
SMILES NCc1ccc(cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminomethylbenzoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0633
Porcentaje de pureza >95%
Cantidad 10 g