Learn More
4-(Aminomethyl)benzoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16422329
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422329 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16422329 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1258
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 4-(Aminomethyl)benzoic acid is an unnatural amino acid derivative, is an antifibrinolytic.
4-(Aminomethyl)benzoic acid is an unnatural amino acid derivative, is an antifibrinolytic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Aminomethyl)benzoic acid
CAS 56-91-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H9NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo Aminomethylbenzoic acid α-Amino-p-toluic acid
Información de solubilidad H2O : 9.09 mg/mL (60.13 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(CN)C=C1
Peso molecular (g/mol) 151.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid