Learn More
Ácido 4-(aminometil)benzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10536201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10536201 100 g Frasco de vidrio 100 g
10378510 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10536201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 232221000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56-91-7 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-91-7
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.17
Número MDL MFCD00010203
Clave InChI QCTBMLYLENLHLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzylamine, pamba, styptopur, gumbix, p-aminomethylbenzoic acid, aminomethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-aminomethyl, benzylamine-4-carboxylic acid, alpha-amino-p-toluic acid
PubChem CID 65526
Nombre IUPAC ácido 4-(aminometil)benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Aminomethyl)benzoic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >300°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NCH2C6H4COOH
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo