Learn More
Ácido 4-(aminometil)benzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11445527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11445527 500 g 500 g
11425527 25 g 25 g
11435527 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11445527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23519.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 56-91-7 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
4-(Aminomethyl)benzoic acid acts as an unnatural amino acid derivative. It is also used as a type 2 antifibrinolytic agent. Further, it reacts with 2-methyl-isothiourea sulfate to prepare 4-guanidinomethylbenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 4-(aminometil)benzoico actúa como un derivado de aminoácidos no naturales. También se utiliza como agente antifibrinolítico de tipo 2. Además, reacciona con el sulfato de 2-metil-isotiourea para preparar ácido 4-guanidinometilbenzoico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Insoluble en etanol, benceno y cloroformo.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56-91-7
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00010203
Clave InChI QCTBMLYLENLHLA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminomethyl benzoic acid, 4-carboxybenzylamine, pamba, styptopur, gumbix, p-aminomethylbenzoic acid, aminomethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-aminomethyl, benzylamine-4-carboxylic acid, alpha-amino-p-toluic acid
PubChem CID 65526
Nombre IUPAC ácido 4-(aminometil)benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Aminomethyl)benzoic acid
Punto de fusión ∼290°C (decomposition)
Cantidad 500 g
Beilstein 1100606
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Insoluble in ethanol,benzene and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 97%