Learn More
Clorhidrato de éster de pinacol del ácido 4-(aminometil)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490026 1 g 1 g
15400036 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490026 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52691.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 850568-55-7 | C13H21BClNO2 | 269.576 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 850568-55-7
Fórmula molecular C13H21BClNO2
Peso molecular (g/mol) 269.576
Número MDL MFCD02179455
Clave InChI KPECMJIHZZWTJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminomethylphenylboronic acid, pinacol ester, hcl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanamine hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid pinacol ester hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid pinacol ester hcl, 4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanamine hydrochloride, benzenemethanamine,4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylamine hydrochloride, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanamine hcl, 4-aminomethylohenylboronic acid pinacl ester hcl
PubChem CID 16427088
Nombre IUPAC [4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metanamina;clorhidrato
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester hydrochloride
Punto de fusión 228°C to 238°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.58
Porcentaje de pureza 95%