Learn More
Clorhidrato de ácido 4-(aminometil)bencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470156 5 g 5 g
15460156 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470156 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52855.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 75705-21-4 | C7H11BClNO2 | 187.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75705-21-4
Fórmula molecular C7H11BClNO2
Peso molecular (g/mol) 187.43
Número MDL MFCD01632199
Clave InChI HUZNRXFJHYNUMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 4-aminomethyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid, hcl, 4-aminomethyl benzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid hcl, 4-aminomethylphenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminomethyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-aminomethylbenzeneboronic acid hydrochloride, 4-aminomethylphenylboronic acid, hydrochloride
PubChem CID 2734311
Nombre IUPAC ácido [4-(aminometil)fenil]borónico;clorhidrato
SMILES Cl.NCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
Punto de fusión 240°C to 250°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.43
Porcentaje de pureza 96%