Learn More
Diclorhidrato de 4-aminometilbenzamidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminomethyl Benzamidine Dihydrochloride |
| CAS | 217313-79-6 |
| Fórmula molecular | C8H11N3 . 2(HCl) |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11N3.2ClH/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11;;/h1-4H,5,9H2,(H3,10,11);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.NCc1ccc(cc1)C(=N)N |
| Nombre IUPAC | 4-(aminometil)bencenocarboximidamida; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 222.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 221.0487 |