Learn More
4-(Aminometil)-6,7-dimetoxicumarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Aminomethyl)-6,7-dimethoxycoumarin |
| CAS | 849042-47-3 |
| Fórmula molecular | C12 H13 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13NO4/c1-15-10-4-8-7(6-13)3-12(14)17-9(8)5-11(10)16-2/h3-5H,6,13H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2OC(=O)C=C(CN)c2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 4-(aminometil)-6,7-dimetoxicromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 235.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 235.0845 |