Learn More
4-(Aminometil)-5-(hidroximetil)-2-metilpiridin-3-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyridoxamine |
| CAS | 85-87-0 |
| Fórmula molecular | C8 H12 N2 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Vitamin B6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12N2O2/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3 |
| SMILES | Cc1ncc(CO)c(CN)c1O |
| Nombre IUPAC | 4-(aminometil)-5-(hidroximetil)-2-metilpiridin-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 168.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 168.0899 |