Learn More
Clorhidrato de 4-(aminometil)-2-metoxifenol (clorhidrato de vainililamina), Mikromol™
Código de producto. 30052620
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30052620 25 mg 25 miligramos
30050071 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052620 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1033.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 4-(aminometil)-2-metoxifenol (clorhidrato de vainililamina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride)
CAS 10-2-7149
Nombres de analitos o componentes 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H11 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Vanillylamine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1cc(CN)ccc1O
Nombre IUPAC 4-(aminometil)-2-metoxifenol; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 189.64
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189,0557 g/mol