Learn More
Ácido 4-(aminometil)-1-ciclohexeno-1-carboxílico (impureza de ácido tranexámico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (RS)-4-(aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic acid |
| CAS | 330838-52-3 |
| Fórmula molecular | C8 H13 N O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-(aminomethyl)-1-Cyclohexene-1-carboxylic acid, USP Tranexamic Acid Related Compound C, (RS)-4-(aminomethyl)cyclohex-1-enecarboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h3,6H,1-2,4-5,9H2,(H,10,11) |
| SMILES | NCC1CCC(=CC1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-(aminometil)ciclohexeno-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 155.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0946 |