Learn More
4-Aminometil-1-Boc-4-hidroxipiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459568 5 g 5 g
15469568 250 mg 250 miligramos
15449568 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15459568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63079.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 392331-66-7 | C11H22N2O3 | 230.308 g/mol
4-Aminomethyl-1-Boc-4-hydroxypiperidine can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El4-aminometil-1-Boc-4-hidroxipiperidina puede usarse en agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 392331-66-7
Fórmula molecular C11H22N2O3
Peso molecular (g/mol) 230.308
Número MDL MFCD11579803
Clave InChI XYWCDAFPRBDRER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23396319
Nombre IUPAC terc-butilo 4-(aminometil)-4-hidroxipiperidin-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)(CN)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminomethyl-1-Boc-4-hydroxypiperidine
Color Blanco
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxytetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 4-aminomethyl-1-boc-4-hydroxypiperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidin-4-ol, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxypiperidinecarboxylate, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxy-piperidine-1-carboxylate, 4-aminomethyl-4-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido