Learn More
4-Aminometil-1-Boc-4-hidroxipiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
4-Aminomethyl-1-Boc-4-hydroxypiperidine can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El4-aminometil-1-Boc-4-hidroxipiperidina puede usarse en agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminomethyl-1-Boc-4-hydroxypiperidine |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Sinónimo | tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxytetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 4-aminomethyl-1-boc-4-hydroxypiperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidin-4-ol, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxypiperidinecarboxylate, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxy-piperidine-1-carboxylate, 4-aminomethyl-4-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.3 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
| Forma física | Sólido |