Learn More
4-aminoindano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminoindane |
| CAS | 32202-61-2 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1H-Inden-4-amine, 2,3-dihydro- (9CI, ACI), 2,3-Dihydro-1H-inden-4-amine (ACI), 4-Indanamine (8CI), 4-Aminoindan, 4-Aminoindane, Indan-4-ylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11N/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h2,4,6H,1,3,5,10H2 |
| SMILES | Nc1cccc2CCCc12 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidro-1H-inden-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 133.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 133.089 |