Learn More
Diclorhidrato de 4-aminoimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminoimidazole Dihydrochloride |
| CAS | 111005-19-7 |
| Fórmula molecular | C3H7Cl2N3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4(5)-Aminoimidazole, 5-Aminoimidazole, 5-Amino-1H-imidazole Dihydrochloride, 1H-Imidazol-5-amine, 1H-Imidazol-4-amine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H5N3.2ClH/c4-3-1-5-2-6-3;;/h1-2H,4H2,(H,5,6);2*1H |
| SMILES | C1=C(N)NC=N1.Cl.Cl |
| Nombre IUPAC | 1H-imidazol-5-amina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 156.01 |