Learn More
Clorhidrato de 4-aminoimidazol-5-carboxamida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11426926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426926 5 g 5 g
11416926 1 g 1 g
11436926 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11426926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24012.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-40-2
Fórmula molecular C4H7ClN4O
Peso molecular (g/mol) 162.58
Número MDL MFCD00012704
Clave InChI MXCUYSMIELHIQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-5-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-4-imidazolecarboxamide hydrochloride, 5-amino-1h-imidazole-4-carboxamide hydrochloride, 5-aminoimidazole-4-carboxamide hydrochloride, aic .cntdot. hcl, 4-amino-1h-imidazole-5-carboxamide hydrochloride, aminoimidazolecarboxamide hydrochloride, 4-aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride, 1h-imidazole-4-carboxamide, 5-amino-, monohydrochloride, 5-aminoimidazol-4-carboxamide, hydrochloride
PubChem CID 66146
Nombre IUPAC 4-amino-1H-imidazol-5-carboxamida; clorhidrato
SMILES Cl.NC(=O)C1=C(N)N=CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminoimidazole-5-carboxamide hydrochloride
Punto de fusión ∼270°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 3701645
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.58
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación