Learn More
Ácido 4-aminohipúrico-d4, TRC
Código de producto. 30311952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30311952 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30311952 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA62797225MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminohippuric-d4 Acid
CAS 1219805-41-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 2H4 H6 N2 O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo 4-Aminohippuric-d4 Acid, N-(4-Aminobenzoyl-d4)glycine, p-Aminohippuric Acid-D4 (phenyl-D4)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)/i1D,2D,3D,4D
SMILES [2H]c1c([2H])c(C(=O)NCC(=O)O)c([2H])c([2H])c1N
Nombre IUPAC Ácido 2-[(4-amino-2,3,5,6-tetradeuteriobenzoil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 198.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0942
Porcentaje de pureza >95