Learn More
Ácido 4-aminohipúrico, TRC
Código de producto. 30318679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318679 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30318679 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA627970100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Aminohippuric Acid
CAS 61-78-9
Fórmula molecular C9 H10 N2 O3
Cantidad 100 g
Sinónimo Glycine, N-(4-aminobenzoyl)-, Hippuric acid, p-amino- (8CI), N-(4-Aminobenzoyl)glycine, (4-Aminobenzoylamino)acetic acid, (p-Aminobenzoyl)glycine, 2-[(4-Aminobenzoyl)amino]acetic acid, 4-Aminobenzoylglycine, 4-Aminohippuric acid, N-(4-Aminobenzoyl)aminoacetic acid, N-(p-Aminobenzoyl)glycine, NSC 13064, NSC 7550, PAH, PAH (amino acid), p-Aminohippuric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O3/c10-7-3-1-6(2-4-7)9(14)11-5-8(12)13/h1-4H,5,10H2,(H,11,14)(H,12,13)
SMILES Nc1ccc(cc1)C(=O)NCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-[(4-aminobenzoil)amino]acético
Peso molecular (g/mol) 194.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0691