Learn More
4-Aminohippuric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16458726
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458726 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458726 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1306
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress 4-Aminohippuric acid is a diagnostic agent, useful in medical tests involving the kidney, used in the measurement of renal plasma flow.
4-Aminohippuric acid is a diagnostic agent, useful in medical tests involving the kidney, used in the measurement of renal plasma flow.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminohippuric acid
CAS 61-78-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10N2O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo p-Aminohippuric acid
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (257.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 1.7 mg/mL (8.75 mM)
SMILES O=C(O)CNC(C1=CC=C(N)C=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 194.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid