Learn More
Ácido 4-aminohipúrico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10206110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10206110 25 g Frasco de plástico 25 g
10676164 10 g Frasco de vidrio 10 g
10123590 100 g Frasco de plástico 100 g
10321184 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10206110 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153800250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61-78-9 | C9H10N2O3 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-78-9
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00007890
Clave InChI HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminohippuric acid, aminohippuric acid, p-aminohippuric acid, paha, glycine, n-4-aminobenzoyl, n-4-aminobenzoyl glycine, para-aminohippuric acid, aminohippurate, nefrotest, n-p-aminobenzoyl glycine
PubChem CID 2148
ChEBI CHEBI:104011
Nombre IUPAC ácido 2-[(4-aminobenzoil)amino]acético
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NCC(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminohippuric acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 198.0°C to 202.0°C
Color Gris a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C9H10N2O3
Fórmula lineal H2NC6H4CONHCH2CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 14, II, 258
Índice Merck 15, 439
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, aceton and most, organic solvents, pract. insoluble in ccl4, very soluble in dilute hydrochloric acid and alkal
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 4-Aminohippuric acid