Learn More
Ácido 4-aminohipúrico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10123590 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10123590 100 g Frasco de plástico 100 g
10676164 10 g Frasco de vidrio 10 g
10206110 25 g Frasco de plástico 25 g
10321184 500 g Frasco de plástico 500 g
4 options
Código de producto. 10123590
Marca: Thermo Scientific Acros 153801000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61-78-9 | C9H10N2O3 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-78-9
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00007890
Clave InChI HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminohippuric acid, aminohippuric acid, p-aminohippuric acid, paha, glycine, n-4-aminobenzoyl, n-4-aminobenzoyl glycine, para-aminohippuric acid, aminohippurate, nefrotest, n-p-aminobenzoyl glycine
PubChem CID 2148
ChEBI CHEBI:104011
Nombre IUPAC ácido 2-[(4-aminobenzoil)amino]acético
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NCC(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminohippuric acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 198.0°C to 202.0°C
Color Gris a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C9H10N2O3
Fórmula lineal H2NC6H4CONHCH2CO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 14, II, 258
Índice Merck 15, 439
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, aceton and most, organic solvents, pract. insoluble in ccl4, very soluble in dilute hydrochloric acid and alkal
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • 4-Aminohippuric acid