Learn More
4-Aminohippuric acid, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11454854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454854 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 11454854 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13786.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Applications
4-Aminohippuric Acid is used in the measurement of renal plasma flow as a diagnostic tool which may be applied towards kidney disorders. It is used as muscle relaxant (smooth). It is also used to help differentiate and characterized organic anion transporter (OAT) isoforms.
Solubility
Soluble in alcohol, chloroform, benzene, and acetone. Insoluble in water, ether, carbon, and tetrachloride.
Notes
Store at -20°C. Light sensitive. Air sensitive. Always store away from incompatible compounds such as oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61-78-9
Fórmula molecular C9H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 194.19
Número MDL MFCD00007890
Clave InChI HSMNQINEKMPTIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminohippuric acid, aminohippuric acid, p-aminohippuric acid, paha, glycine, n-4-aminobenzoyl, n-4-aminobenzoyl glycine, para-aminohippuric acid, aminohippurate, nefrotest, n-p-aminobenzoyl glycine
PubChem CID 2148
ChEBI CHEBI:104011
Nombre IUPAC ácido 2-[(4-aminobenzoil)amino]acético
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NCC(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Aminohippuric acid
Punto de fusión ∼200°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 1213676
Índice Merck 14,442
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 97%