Learn More
Ácido 4-aminodesoxopteroico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminodeoxopteroic Acid |
| CAS | 36093-85-3 |
| Fórmula molecular | C14 H13 N7 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-[[(2,4-Diamino-6-pteridinyl)methyl]amino]benzoic Acid, 4-Amino-4-deoxopteroic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H13N7O2/c15-11-10-12(21-14(16)20-11)18-6-9(19-10)5-17-8-3-1-7(2-4-8)13(22)23/h1-4,6,17H,5H2,(H,22,23)(H4,15,16,18,20,21) |
| SMILES | Nc1nc(N)c2nc(CNc3ccc(cc3)C(=O)O)cnc2n1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[(2,4-diaminopteridin-6-il)metilamino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 311.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.1131 |