Learn More
4-aminocatecol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Aminocatechol |
| CAS | 13047-04-6 |
| Fórmula molecular | C6 H7 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Aminopyrocatechol, 1-Amino-3,4-dihydroxybenzene, 3,4-Dihydroxyaniline, 3,4-Dihydroxyphenylamine, 4-Amino-1,2-benzenediol, 4-Aminocatechol, A 3253, KYJ 3-018 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7NO2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,8-9H,7H2 |
| SMILES | Nc1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-aminobenceno-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 125.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.0477 |